Merck
ENAH11E3D26E
Enamine
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-6-(oxiran-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-7-3-1-2-5(9-7)6-4-10-6/h1-3,6H,4H2
InChI Key
IDSOPDUOZOVCAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1997026
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)