Merck
ENAH11E2FE84
Enamine
4-ethynyl-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.16
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynyl-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H7F3O/c1-3-7-4-5-9(14-2)8(6-7)10(11,12)13/h1,4-6H,2H3
InChI Key
MMBULGCYSFSLCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1964317
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1964317