Merck
ENAH11E24B24
Enamine
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.14
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-bromophenyl)pentan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c12-11-7-4-6-10(9-11)5-2-1-3-8-13/h4,6-7,9,13H,1-3,5,8H2
InChI Key
LTUDVEJNTKPQGN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1939316