Merck
ENAH11E22D28
Enamine
2,2-difluoro-2-(3-methoxy-4-methylphenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.18
MDL番号:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(3-methoxy-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-6-3-4-7(5-8(6)15-2)10(11,12)9(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
SGFBCCVMRFUEGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933513
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1933513
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)