コンテンツへスキップ
Merck

ENAH11E2214D

Enamine

1-[3-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
分子量:
218.18
MDL番号:

Iupac Name

1-(3-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one

Inchi Code

1S/C10H9F3O2/c1-6(14)7-3-4-8(10(11,12)13)9(5-7)15-2/h3-5H,1-2H3

InChI Key

HWEDAGHPXJCDJV-UHFFFAOYSA-N

保管温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

powder

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931340

ピクトグラム

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1931340


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)