Merck
ENAH11E1ACC8
Enamine
3-(6-bromopyridin-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
Iupac Name
3-(6-bromo-3-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c9-7-3-1-6(5-10-7)2-4-8(11)12/h1,3,5H,2,4H2,(H,11,12)
InChI Key
VNZWQWJMCMQTJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912531
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1912531