Merck
ENAH11E0EF58
Enamine
tert-butyl N-[4-fluoro-3-(nitromethyl)phenyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-fluoro-3-(nitromethyl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H15FN2O4/c1-12(2,3)19-11(16)14-9-4-5-10(13)8(6-9)7-15(17)18/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
GKWIOJFPLFMIQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1884227
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1884227