Merck
ENAH11E0EA25
Enamine
tert-butyl N-(3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3-ethynyl-4-fluorophenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H14FNO2/c1-5-9-8-10(6-7-11(9)14)15-12(16)17-13(2,3)4/h1,6-8H,2-4H3,(H,15,16)
InChI Key
ZYYSYFFXIQNKNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1883916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)