Merck
ENAH11E0D515
Enamine
tert-butyl 2-(but-3-yn-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(but-3-yn-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-6-8-11-9-7-10-14(11)12(15)16-13(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3
InChI Key
RFTRBNXOKCYCAI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1880322
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1880322