Merck
ENAH11E0C839
Enamine
(2-bromopropan-2-yl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.09
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromopropan-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11Br/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
WSFSJXBURLJOFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1878306