Merck
ENAH11E08D1E
Enamine
1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-hydroxyphenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O3/c14-11-6-4-10(5-7-11)13(12(15)16)8-2-1-3-9-13/h4-7,14H,1-3,8-9H2,(H,15,16)
InChI Key
GEQLJOZVOMELKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1869884
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1869884