Merck
ENAH11E0836C
Enamine
5-hydrazinyl-2-nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.14
MDL番号:
Iupac Name
5-hydrazineyl-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H7N3O3/c7-8-4-1-2-5(9(11)12)6(10)3-4/h1-3,8,10H,7H2
InChI Key
IHJZGAXKBQFNFG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867393
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1867393