Merck
ENAH11E043D6
Enamine
3-(2-methylpyridin-4-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.22
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-methyl-4-pyridinyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H14N2/c1-8-7-9(3-2-5-10)4-6-11-8/h4,6-7H,2-3,5,10H2,1H3
InChI Key
LLUHGYLDNBPRPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854663
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854663