Merck
ENAH11E036B3
Enamine
[1-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
mp
40-41
Iupac Name
[1-(4-methoxyphenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-13-10-4-2-9(3-5-10)11(8-12)6-7-11/h2-5,12H,6-8H2,1H3
InChI Key
DRIOCJAMPBWZQM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851288
Melting Point
40-41
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)