Merck
ENAH11E01BB1
Enamine
1-(4-methyloxan-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(2)3-5-10-6-4-8/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
SMABWJMSNURPPV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)