Merck
ENAH11E01B22
Enamine
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.14
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-fluoro-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6FNO4/c9-8-5(4-7(11)12)2-1-3-6(8)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
BCNJSZZIANNVFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1844242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)