Merck
ENAH11E0154D
Enamine
2-(1H-indol-3-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(1H-indol-3-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-11(2,13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12-13H,1-2H3
InChI Key
GGFRDBWVRGOQHW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842744
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842744
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)