Merck
ENAH11E00F4E
Enamine
4-(pyridin-3-yl)oxane-2,6-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-pyridinyl)dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-9-4-8(5-10(13)14-9)7-2-1-3-11-6-7/h1-3,6,8H,4-5H2
InChI Key
BVPNPFSPZNGJRS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841208
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841208