Merck
ENAH11E00A0C
Enamine
1-(oxan-2-yl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propan-2-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)6-8-4-2-3-5-10-8/h8H,2-6H2,1H3
InChI Key
PJAGGQUSOXCAEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)