Merck
ENAH11E007BA
Enamine
3-(3-methyloxetan-3-yl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-methyloxetan-3-yl)isoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-8(3-12-4-8)6-2-5(7(10)11)13-9-6/h2H,3-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
UAXKXZUFTVTHLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1839275
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)