Merck
ENAH11E00503
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12F2O2/c13-8-3-4-10(14)9(7-8)12(11(15)16)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,15,16)
InChI Key
ARSUDDLYOOYHRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1838567
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1838567