Merck
ENAH11DFE4C9
Enamine
2-fluoro-3-hydrazinylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.12
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-4(9-7)2-1-3-8-5/h1-3,9H,7H2
InChI Key
AXNULJBXZBUIQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
89
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1831601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)