Merck
ENAH11DFCFE9
Enamine
1-(1H-indol-7-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-indol-7-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-7(11)9-4-2-3-8-5-6-12-10(8)9/h2-7,12H,11H2,1H3
InChI Key
PFUMIOHIKRRVEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1827212
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1827212