Merck
ENAH11DFBCC9
Enamine
2-methyl-2-(3-methyl-4-nitrophenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-2-(3-methyl-4-nitrophenyl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8-6-9(11(2,3)7-13)4-5-10(8)12(14)15/h4-6,13H,7H2,1-3H3
InChI Key
QQSGHQZNHYEURH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1823787
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1823787
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)