Merck
ENAH11DD281A
Enamine
3-[(oxetan-3-yl)amino]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-oxetanylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c8-3-1-2-7-6-4-9-5-6/h6-8H,1-5H2
InChI Key
DFKLSCWEZOSLMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725529
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)