Merck
ENAH11DD2747
Enamine
(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.69
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N4.ClH/c1-8-10(7-11)13-14(12-8)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7,11H2,1H3;1H
InChI Key
IUVQFDROKSMNLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726078
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)