Merck
ENAH11DD26DF
Enamine
rac-1-[(3R,4R)-4-(aminomethyl)oxolan-3-yl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.68
MDL番号:
Iupac Name
1-((3S,4S)-4-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N5O2.ClH/c9-1-5-3-15-4-7(5)13-2-6(8(10)14)11-12-13;/h2,5,7H,1,3-4,9H2,(H2,10,14);1H/t5-,7-;/m1./s1
InChI Key
NMECGDIHSKJALO-HCSZTWNASA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)