Merck
ENAH11DD2498
Enamine
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.39
MDL番号:
mp
120-125
Iupac Name
(3-aminopropyl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10BNO2.ClH/c5-3-1-2-4(6)7;/h6-7H,1-3,5H2;1H
InChI Key
YQTBDWPUQUOUDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
Melting Point
120-125
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725148
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)