Merck
ENAH11DD2219
Enamine
N-[(1,3-thiazol-5-yl)methyl]cyclopropanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.16
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-5-ylmethyl)cyclopropanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2S.2ClH/c1-2-6(1)9-4-7-3-8-5-10-7;;/h3,5-6,9H,1-2,4H2;2*1H
InChI Key
VQUGKALEENKTAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721544
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721544
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)