Merck
ENAH11DD21E9
Enamine
2-amino-N-(1-phenylpropyl)acetamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.72
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(1-phenylpropyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.ClH/c1-2-10(13-11(14)8-12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
FCOFZFUGECNXIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723945
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723945