Merck
ENAH11DD21D1
Enamine
3-hydroxyazetidine-1-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
Iupac Name
3-hydroxy-1-azetidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H8N2O2/c5-4(8)6-1-3(7)2-6/h3,7H,1-2H2,(H2,5,8)
InChI Key
GUXPHGONOMGJLV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721458
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721458