Merck
ENAH11DD21CC
Enamine
methyl 2-azaspiro[4.4]nonane-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.71
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-azaspiro[4.4]nonane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-13-9(12)8-6-10(7-11-8)4-2-3-5-10;/h8,11H,2-7H2,1H3;1H
InChI Key
GLCYXTKBHDOPOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723810
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723810
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)