Merck
ENAH11DD21AE
Enamine
6-fluoro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7FOS/c1-6-8-3-2-7(11)4-9(8)13-10(6)5-12/h2-5H,1H3
InChI Key
XGWVAQYKTCCPMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723704