Merck
ENAH11DD20E2
Enamine
1-(piperidin-4-yl)propan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.69
MDL番号:
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(10)6-8-2-4-9-5-3-8;/h7-10H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
TYTJKSCTAYUACP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722772
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722772
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)