Merck
ENAH11DD20BA
Enamine
bis[(3-methyloxetan-3-yl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.27
MDL番号:
Iupac Name
bis((3-methyloxetan-3-yl)methyl)amine
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-9(5-12-6-9)3-11-4-10(2)7-13-8-10/h11H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
XXEOLQPSRMKTGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722670
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722670
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)