Merck
ENAH11DD20B2
Enamine
(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
Iupac Name
(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(8-13)6-9-4-2-3-5-10(9)12-7-11/h2-5,12-13H,6-8H2,1H3
InChI Key
WOVJCJBYVTTWPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722650
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722650