Merck
ENAH11DD2066
Enamine
[1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.17
MDL番号:
Iupac Name
(1-(2,2-difluoroethyl)cyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F2O/c8-6(9)4-7(5-10)2-1-3-7/h6,10H,1-5H2
InChI Key
PLYIAELBZOTNLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722385