Merck
ENAH11DD2061
Enamine
2-amino-N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]acetamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.14
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-N-(1-(pyridin-2-yl)ethyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7(12-9(13)6-10)8-4-2-3-5-11-8;;/h2-5,7H,6,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
InChI Key
NCKWYXYWZVAEIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)