Merck
ENAH11DD1F91
Enamine
6-chloro-8-methylisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.63
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-4-9(11)5-8-2-3-12-6-10(7)8/h2-6H,1H3
InChI Key
CVTCTTATZILNNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)