Merck
ENAH11DD1F28
Enamine
ethyl 5-chloro-2-(cyclopropylamino)pyridine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.69
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-(cyclopropylamino)isonicotinate
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O2/c1-2-16-11(15)8-5-10(13-6-9(8)12)14-7-3-4-7/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YNSZONFVDQLWAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723682
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723682