Merck
ENAH11DD1E5B
Enamine
tert-butyl 7-formyl-3-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.37
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-3-oxa-9-azaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H25NO4/c1-14(2,3)20-13(18)16-7-4-15(12(10-16)11-17)5-8-19-9-6-15/h11-12H,4-10H2,1-3H3
InChI Key
CNSKDDPKGGLFSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721133
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721133