Merck
ENAH11DD1C59
Enamine
4-[(5-bromopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.1
MDL番号:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H8BrNO3/c13-9-3-6-11(14-7-9)17-10-4-1-8(2-5-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChI Key
OGGQOULELPJGEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720040
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720040