Merck
ENAH11DD1C48
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.64
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO3.ClH/c11-9(12)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-10-7;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,11,12);1H
InChI Key
HIDZKOMVRCUBFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)