Merck
ENAH11DD1C37
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-6-methoxy-1H,2H,3H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-6-methoxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O5/c1-14(2,3)21-13(19)16-9(12(17)18)7-8-5-6-10(20-4)15-11(8)16/h5-6,9H,7H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI Key
KEPOFCHCGFTVGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719921
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719921
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)