Merck
ENAH11DD1BA0
Enamine
2-(3-chlorothiophen-2-yl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.62
MDL番号:
Iupac Name
(3-chloro-2-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClNS/c7-5-2-4-9-6(5)1-3-8/h2,4H,1H2
InChI Key
IWXYHROBLDJMLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719386