Merck
ENAH11DD1B9B
Enamine
2-(methylamino)cyclohex-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h4,8H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
WDLOOXNSHGYRSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717119