Merck
ENAH11DD1AD6
Enamine
ethyl(1-phenylpentan-2-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.32
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-1-phenyl-2-pentanamine
Inchi Code
1S/C13H21N/c1-3-8-13(14-4-2)11-12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10,13-14H,3-4,8,11H2,1-2H3
InChI Key
LLTXYACYGSURSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717452
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717452