Merck
ENAH11DD1AA5
Enamine
N-[2-(tert-butoxy)ethyl]cyclopropanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.26
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-tert-butoxyethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO/c1-9(2,3)11-7-6-10-8-4-5-8/h8,10H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
PTPWBTAUDLQZKV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718645
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718645
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)