Merck
ENAH11DD1A8E
Enamine
4-methyl-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,1'-cyclobutane]-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,1'-cyclobutane]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-8-5-9(6-8,7(11)12)10(13-8)3-2-4-10/h2-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
FZTOFJPDGBUGHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718525
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718525