Merck
ENAH11DD1A06
Enamine
4-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.46
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2O/c1-9-5(7)4(6)3(2-10)8-9/h2H,1H3
InChI Key
KQHJZNCUQCISTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719879
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719879